missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Pentyn-2-ol 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentyn-2-ol 4-Methylbenzenesulfonate |
| CAS | 58456-48-7 |
| Molekylformel | C12H14O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Pentyn-2-ol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), NSC 142554 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3S/c1-4-5-11(3)15-16(13,14)12-8-6-10(2)7-9-12/h1,6-9,11H,5H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(CC#C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | pent-4-yn-2-yl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.3 |
| Formel vikt | 238.0664 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?