Läs mer
4-Pentyn-2-ol, 97 %
Beskrivning
4-Pentyn-2-ol används i studier av kvantitativ strukturaktivitetsrelation (QSAR) avseende toxiska nivåer av organiska föreningar i miljösituationer. Det används också vid framställning av rhenium(III)bensoyldiazenido-2-oxacyklokarbener av Fischer-typ. Vidare används det vid framställning av C-arylglykosider genom att genomgå cykloadditionsreaktion med en arylnitriloxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Pentyn-2-ol används i studier av kvantitativ strukturaktivitetsrelation (QSAR) avseende toxiska nivåer av organiska föreningar i miljösituationer. Det används också vid framställning av rhenium(III)bensoyldiazenido-2-oxacyklokarbener av Fischer-typ. Vidare används det vid framställning av C-arylglykosider genom att genomgå cykloadditionsreaktion med en arylnitriloxid.
Löslighet
Blandbar med kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentyn-2-ol |
| Densitet | 0.892 |
| Kokpunkt | 126°C to 127°C |
| Flampunkt | 37°C (98°F) |
| Molekylformel | C7H14OSi |
| Brytningsindex | 1.438 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1734245 |
| Synonym | 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Pentyn-2-ol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Pent-4-yn-2-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.