Läs mer
4-Pentyn-2-ol, 97 %
Produktkod. 11387825
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387825 25 g 25g
11377825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02752.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 2117-11-5 | C7H14OSi | 142,27 g/mol
4-Pentyn-2-ol används i studier av kvantitativ strukturaktivitetsrelation (QSAR) avseende toxiska nivåer av organiska föreningar i miljösituationer. Det används också vid framställning av rhenium(III)bensoyldiazenido-2-oxacyklokarbener av Fischer-typ. Vidare används det vid framställning av C-arylglykosider genom att genomgå cykloadditionsreaktion med en arylnitriloxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Pentyn-2-ol används i studier av kvantitativ strukturaktivitetsrelation (QSAR) avseende toxiska nivåer av organiska föreningar i miljösituationer. Det används också vid framställning av rhenium(III)bensoyldiazenido-2-oxacyklokarbener av Fischer-typ. Vidare används det vid framställning av C-arylglykosider genom att genomgå cykloadditionsreaktion med en arylnitriloxid.
Löslighet
Blandbar med kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2117-11-5
MDL-nummer MFCD00004555
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentyn-2-ol
Densitet 0.892
Kokpunkt 126 °C till 127 °C
Flampunkt 37 °C (98 °F)
Molekylformel C5H8O
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1734245
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Löslighetsinformation Blandad med kloroform och etylacetat.
InChI-nyckel JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(CC#C)O
IUPAC-namn pent-4-yn-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 84.12
PubChem CID 92915
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.