Läs mer
4-Pentyn-2-ol, TRC
Produktkod. 30415776
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415776 5 g
1 options
Produktkod. 30415776 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2275305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 5 g
Synonym (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
LEDER CC(O)CC#C
IUPAC-namn pent-4-yn-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575