Learn More
4-Pentyn-2-ol, TRC
Code produit 30415087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit Quantity Conditionnement
30415087 25 g 25g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30415087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22753025G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 4-Pentyn-2-ol
CAS 2117-11-5
Molecular Formula C5H8O
Quantity 25 g
Synonym (RS)-1-Pentyn-4-ol, (RS)-4-Pentyn-2-ol, (±)-4-Pentyn-2-ol, 1-Methyl-3-butyn-1-ol, 1-Methyl-3-butynyl alcohol, 1-Pentyn-4-ol, 4-Hydroxy-1-pentyne
InChI Formula InChI=1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
SMILES CC(O)CC#C
IUPAC Name pent-4-yn-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Formula Weight 84.0575
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.