Läs mer
4-Pentynosyra, 95 %
Produktkod. 11347326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347326 1 g 1g
11357326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6089-09-4 | C5H5O2 | 97,09 g/mol
4-pentynsyra används i stor utsträckning som en byggsten för syntesen av åtta sekvensdefinierade modelloligomerer. På grund av dess trippelbindning vid terminalt kol används det som en mellanprodukt för att producera biologiskt aktiva föreningar. Det används som ett hypoglykemiskt medel, vilket ökar levertyrosinaminotransferas och plasmakortikosteron samtidigt som det sänker blodsockret hos råttor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-pentynsyra används i stor utsträckning som en byggsten för syntesen av åtta sekvensdefinierade modelloligomerer. På grund av dess trippelbindning vid terminalt kol används det som en mellanprodukt för att producera biologiskt aktiva föreningar. Det används som ett hypoglykemiskt medel, vilket ökar levertyrosinaminotransferas och plasmakortikosteron samtidigt som det sänker blodsockret hos råttor.
Löslighet Löslig
i organiska lösningsmedel med låg polaritet. Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6089-09-4
MDL-nummer MFCD00004407
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentynoic acid
Smältpunkt 51°C to 58°C
Kokpunkt 109°C to 110°C (30 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Molekylformel C5H5O2
Linjär formel HC≡C(CH2)2CO2H
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1742047
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonym 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Löslighetsinformation Soluble in low polarity organic solvents. Soluble in water.
InChI-nyckel MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C#CCCC(=O)O
IUPAC-namn pent-4-ynsyra
Molekylvikt (g/mol) 97.09
PubChem CID 22464
Formel vikt 98.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.