Läs mer
4-Pentynosyra, TRC
Produktkod. 30409438
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30409438 5 g
1 options
Produktkod. 30409438 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2849005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentynoic Acid
CAS 6089-09-4
Molekylformel C5H6O2
Kvantitet 5 g
Synonym Propargylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7)
LEDER OC(=O)CCC#C
IUPAC-namn Pent-4-ynosyra
Molekylvikt (g/mol) 98.1
Formel vikt 98.0368