Läs mer
4-Pentynosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentynoic Acid |
| CAS | 6089-09-4 |
| Molekylformel | C5H6O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propargylacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h1H,3-4H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)CCC#C |
| IUPAC-namn | Pent-4-ynosyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |