Läs mer
4-Pentynyl p-Tosylate, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentynyl p-Tosylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3S/c1-3-4-5-10-15-16(13,14)12-8-6-11(2)7-9-12/h1,6-9H,4-5,10H2,2H3 |
| Formel vikt | 238.0664 |