Läs mer
4-Phenanthrol-d9, TRC
Produktkod. 30422991
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30422991 1 mg -
30424974 0.5 mg 0.5mg
30422872 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2950171MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 922510-21-2
Molekylformel C14HD9O
Molekylvikt (g/mol) 203.28
Synonym Phenanthren-1,2,3,5,6,7,8,9,10-d9-4-ol, 4-Phenanthrenol-d9, 4-Phenanthrol-d9, 4-Hydroxyphenanthrene-d9, NSC 171284-d9
IUPAC-namn phenanthren-d9-4-ol
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C(O)=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenanthrol-d9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Formel vikt 203.13
Procent renhet >95%