Läs mer
4-fenolsulfonsyra natriumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30428256
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428256 5 g
30417357 10 g
30419449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30428256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3180305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10580-19-5
Molekylformel C6H5NaO4S . 2H2O
Molekylvikt (g/mol) 232.19
Synonym Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate Dihydrate
IUPAC-namn natrium; 4-hydroxybenzensulfonat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt Dihydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O4S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4,7H,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formel vikt 232.0018