Läs mer
4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15476337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476337 1 g 1g
15486337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33517.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 267416-81-9
Molekylformel C13H10F3NO
Molekylvikt (g/mol) 253.224
MDL-nummer MFCD04972663
InChI-nyckel GLVOXGPMYXJKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-phenoxy benzotrifluoride, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2819, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl anilin, benzenamine,4-phenoxy-3-trifluoromethyl
PubChem CID 18616797
IUPAC-namn 4-phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 253.22
Procent renhet 97%