Läs mer
4'-Phenoxyacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10011551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10011551 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10011551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334980250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Phenoxyacetophenone
Namnnotering 98%
CAS 5031-78-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48.0°C to 52.0°C
Färg Yellow
Kokpunkt 200.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H12O2
MDL-nummer MFCD00008744
Kvantitet 25 g
Synonym 4'-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenoxyphenyl, 4-acetyldiphenyl ether, 1-4-phenoxyphenyl-1-ethanone, 1-4-phenoxyphenyl ethanon, pubchem13195
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-Phenoxyacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.