Läs mer
4'-fenoxiacetofenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413057
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413057 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15413057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12392.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 5031-78-7 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4 '-Phenoxyacetophenone
CAS 5031-78-7
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 325 °C
Flampunkt >110 °C
Molekylformel C14H12O2
MDL-nummer MFCD00008744
Kvantitet 5 g
Beilstein 2049295
Synonym 4 '-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethanone, 4-phenoxyacetophenone, p-phenoxyacetophenone, 1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one
InChI-nyckel DJNIFZYQFLFGDT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 1-(4-fenoxifenyl)etan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 212.25
PubChem CID 236783
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.