Läs mer
4-fenoxianilin, 97 %
Produktkod. 11438706
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438706 500 g 500g
11418706 25 g 25g
11428706 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438706 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16048.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185,226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-59-3
Molekylformel C12H11NO
Molekylvikt (g/mol) 185.226
MDL-nummer MFCD00007862
InChI-nyckel WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC-namn 4-fenoxianilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyaniline
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Kokpunkt 140 °C (2 mmHg)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 777708
Formel vikt 185.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.