Läs mer
4-fenoxianilin, 97 %
Produktkod. 10560332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560332 5 g Glasflaska 5g
10306920 100 g Glasflaska 100g
10167553 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10560332 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130230050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 139-59-3 | C12H11NO | 185,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-59-3
MDL-nummer MFCD00007862
InChI-nyckel WOYZXEVUWXQVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxyaniline, 4-aminodiphenyl ether, benzenamine, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenamine, 4-aminophenyl phenyl ether, 4-aminodifenylether, 4-amino-1-phenoxybenzene, aniline, p-phenoxy, 4-aminobiphenyl ether, 4-aminodiphenylether
PubChem CID 8764
IUPAC-namn 4-fenoxianilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Färg Brun till Brun-grön
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H11NO
Linjär formel C6H5OC6H4NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 438
Molekylvikt (g/mol) 185.226
Formel vikt 185.23
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.