Läs mer
4-fenoxianilin, TRC
Produktkod. 30413191
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30413191 5 g
1 options
Produktkod. 30413191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3172835G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyaniline
CAS 139-59-3
Molekylformel C12H11NO
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI), 4-Phenoxybenzenamine (ACI), Aniline','p-phenoxy- (6CI','7CI','8CI), (4-Aminophenoxy)benzene, 1-Amino-4-phenoxybenzene, 4-(Phenyloxy)aniline, 4-Amino-1-phenoxybenzene, 4-Aminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl phenyl ether, 4-Phenoxyaniline, 4-Phenoxyphenylamine, NSC 4629, NSC 57084, NSC 61131, p-Aminophenyl phenyl ether, p-Phenoxyaniline, p-Phenoxyphenylamine, Benzenamine','4-phenoxy- (9CI','ACI)
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
LEDER Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-fenoxianilin
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Formel vikt 185.0841