Läs mer
4-Phenoxybenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31422662
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31422662 5 g
31421640 10 g
31416906 100 g
31415913 25 g
31415002 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31422662 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD145385g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Molekylformel C13H10O2
MDL-nummer MFCD00003383
Kvantitet 5 g
LEDER O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Procent renhet 97%