Läs mer
4-fenoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11456036
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456036 1 g 1g
11466036 5 g 5g
11476036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22329.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-36-7 | C13H10O2 | 198,22 g/mol
4-fenoxibensaldehyd användes vid syntesen av spirodiketopiperazinderivat, bensoxazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-fenoxibensaldehyd användes vid syntesen av spirodiketopiperazinderivat,
bensoxazoler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-36-7
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00003383
InChI-nyckel QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
PubChem CID 66139
IUPAC-namn 4-fenoxibensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzaldehyde
Smältpunkt 24°C to 25°C
Densitet 1.132
Kokpunkt 184°C to 186°C (14 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.611
Kvantitet 1 g
Beilstein 1947841
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.