Läs mer
4-fenoxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30410637
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30410637 10 g
1 options
Produktkod. 30410637 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29780510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Molekylformel C13H10O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
LEDER O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-fenoxibensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 198.22
Formel vikt 198.0681