Läs mer
4-fenoxibenzensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11398606
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398606 5 g 5g
11388606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17664.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1623-92-3 | C12H9ClO3S | 268,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1623-92-3
Molekylformel C12H9ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 268.71
MDL-nummer MFCD00625748
InChI-nyckel QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2794756
IUPAC-namn 4-fenoxibensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 42 °C till 45 °C
Kokpunkt 180 °C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3260
Beilstein 2852659
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 268.72
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.