Läs mer
4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279706 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
15279706 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 15279706 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride
CAS 1623-92-3
Analysprocentintervall 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H9ClO3S
MDL-nummer MFCD00625748
Kvantitet 1g
Synonym 4-phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxyphenylsulfonyl chloride, 4-phenoxybenzenesulphonyl chloride, 4-phenoxy benzene sulfonyl chloride, acmc-1bvtb, chloro 4-phenoxyphenyl sulfone, 4-phenoxybenzene-sulfonyl chloride, 4-phenoxy-benzenesulphonyl chloride
InChI-nyckel QIZPONOMFWAPRR-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 268.71
PubChem CID 2794756
Formel vikt 268.72
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenoxybenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.