Läs mer
4-fenoxibensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
4-fenoxybenzoesyra kan blockera DNA-bindningen av det humana papillomarvirus (HPV) E2-proteinet. Det används som en intermediär till Sitafloxacin, som är ett fluorokinolon-antibiotikum som visar lovande resultat vid behandling av Buruli-sår.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
4-fenoxybenzoesyra kan blockera DNA-bindningen av det humana papillomarvirus (HPV) E2-proteinet. Det används som en intermediär till Sitafloxacin, som är ett fluorokinolon-antibiotikum som visar lovande resultat vid behandling av Buruli-sår.
Löslighet
Mycket svag grumlighet i het metanol.
Anteckningar
Förvara den borta från oxiderande ämnen och baser. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenoxybenzoic acid |
| Smältpunkt | 160 °C till 164 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 2212463 |
| Löslighetsinformation | Mycket svag grumlighet i het metanol. |
| Formel vikt | 214.22 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.