Läs mer
4-fenoxibensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489126
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489126 100 g 100g
11469126 5 g 5g
11479126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17998.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 2215-77-2 | Molekylformel: C13H10O3 | Molekylvikt: 214,22 g/mol
4-fenoxybenzoesyra kan blockera DNA-bindningen av det humana papillomarvirus (HPV) E2-proteinet. Det används som en intermediär till Sitafloxacin, som är ett fluorokinolon-antibiotikum som visar lovande resultat vid behandling av Buruli-sår.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
4-fenoxibensoesyra kan blockera DNA-bindning av det humana papillomarviruset (HPV) E2-proteinet. Det används som en mellanprodukt av Sitafloxacin, som är ett fluorokinolonantibiotikum som är lovande vid behandling av Buruli-sår.
Löslighet Mycket svag grumlighet i het metanol
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2215-77-2
Molekylformel C13H10O3
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00002539
InChI-nyckel RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
IUPAC-namn 4-fenoxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzoic acid
Smältpunkt 160 °C till 164 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2212463
Löslighetsinformation Mycket svag grumlighet i het metanol.
Formel vikt 214.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.