Läs mer
4-fenoxibenzonitril, 96 %
Produktkod. 11457046
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457046 10 g 10g
11447046 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25364.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3096-81-9 | C13H9NO | 195,221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3096-81-9
Molekylformel C13H9NO
Molekylvikt (g/mol) 195.221
MDL-nummer MFCD00017346
InChI-nyckel UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
PubChem CID 137821
IUPAC-namn 4-fenoxibensonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzonitrile
Smältpunkt 46 °C till 48 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 195.22
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.