Läs mer
4-Phenoxybenzonitrile, ≥97%, Maybridge
Produktkod. 10337504
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337504 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10337504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53716DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzonitrile
CAS 3096-81-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C13H9NO
MDL-nummer MFCD00017346
Kvantitet 1 g
Synonym benzonitrile, 4-phenoxy, 4-phenoxybenzenecarbonitrile, 4-cyanodiphenyl ether, acmc-209hjp, 4-phenoxybenzonitrile, ksc497e6d
InChI-nyckel UYHCIOZMFCLUDP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-namn 4-phenoxybenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 195.221
PubChem CID 137821
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%