Läs mer
4-fenoxibensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516863
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516863 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10338063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10769225 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10516863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53702CB
Kemiska identifierare
CAS 1623-95-6
Molekylformel C13H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 232.663
InChI-nyckel AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC-namn 4-fenoxibensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzoyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formel vikt 232.67
Procent renhet 97%