Läs mer
4-fenoxibensoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769225
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769225 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10516863 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10338063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10769225 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53702DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1623-95-6
Molekylformel C13H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 232.663
InChI-nyckel AOOZVQGGMFGGEE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74193
IUPAC-namn 4-fenoxibensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzoyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym benzoyl chloride, 4-phenoxy, p-phenoxybenzoyl chloride, 4-phenoxybenzoylchloride, benzoyl chloride,4-phenoxy, p-phenoxybenzoylchloride, 4-phenoxy benzoyl chloride, 4-phenoxy-benzoyl chloride, 4-phenoxybenzoyl chlo-ride, benzoyl chloride, p-phenoxy, 4-phenoxyphenylcarbonyl chloride
Formel vikt 232.67
Procent renhet 97%