Läs mer
4-fenoxibensylalkohol, 97 %
Produktkod. 15475937
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475937 5 g 5g
15485937 250 mg 250mg
15465937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33138.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2215-78-3 | C13H12O2 | 200,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2215-78-3
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.24
MDL-nummer MFCD01463970
InChI-nyckel FEOMFFKZOZMBKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 826195
IUPAC-namn (4-fenoxifenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzyl alcohol
Kvantitet 5 g
Synonym 4-phenoxyphenyl methanol, 4-phenoxybenzyl alcohol, 4-phenoxy-phenyl-methanol, 4-phenoxybenzylalcohol, p-phenoxybenzyl alcohol, benzenemethanol,4-phenoxy, benzenemethanol, 4-phenoxy, 4-phenyloxy phenyl methanol, 4-phenoxyphenyl methan-1-ol
Formel vikt 200.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.