Läs mer
4-Phenoxybenzylamine, MedChemExpress
Produktkod. 16427476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16427476 100 mg
1 options
Produktkod. 16427476 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18563
MedChemExpress 4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
4-Phenoxybenzylamine inhibits the function of the NS3 protein by stabilizing an inactive conformation with an IC50 of about 500 μM against FL NS3/4a.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxybenzylamine
CAS 107622-80-0
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H13NO
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (62.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.25
Procent renhet 96.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus