Läs mer
4-(fenoximetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452114
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452114 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10072164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 2683-70-7
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD09879939
InChI-nyckel JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
PubChem CID 12106287
IUPAC-namn 4-(fenoximetyl)bensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.25
Procent renhet 97%