Läs mer
4-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15459705
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15459705
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52283.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946409-21-8
Molekylformel C19H23BO3
Molekylvikt (g/mol) 310.20
MDL-nummer MFCD18827485
InChI-nyckel YLEMWKPHWXIWOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl-phenyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb380, 2-4-phenoxymethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 57655492
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 310.2
Procent renhet 95%