Läs mer
4-(fenoximetyl)bensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692305 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10565754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10639325 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10692305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63703CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1002727-89-0
Molekylformel C13H11ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 282.74
InChI-nyckel ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 43811043
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 282.75
Procent renhet 97%