Läs mer
4-(fenoximetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10182794
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10182794 250 mg 250mg
10092014 1 g 1g
10327684 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10182794 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63701CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 31719-76-3
Molekylformel C14H11O3
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00623268
InChI-nyckel GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
IUPAC-namn 4-(fenoximetyl)bensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97%