Läs mer
4-(fenoximetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327684
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10327684 10 g 10g
10182794 250 mg 250mg
10092014 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10327684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63701EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 31719-76-3
Molekylformel C14H11O3
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00623268
InChI-nyckel GRBUVHSYBRTCIB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-phenoxymethyl benzoic acid, 4-phenoxymethyl benzenecarboxylic acid, 4-phenoxymethyl-benzoic acid, phenoxymethylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 737267
IUPAC-namn 4-(fenoximetyl)bensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 228.25
Procent renhet 97%