Läs mer
[4-(fenoximetyl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10225904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225904 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10347254 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63709CB
Kemiska identifierare
CAS 262862-97-5
Molekylformel C14H14O2
Molekylvikt (g/mol) 214.264
MDL-nummer MFCD09879941
InChI-nyckel MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11333367
IUPAC-namn [4-(fenoximetyl)fenyl]metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.26
Procent renhet 97%