Läs mer
3'-Nitroacetanilid, 98+%
Produktkod. 11499557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499557 5 g 5g
11409567 25 g 25g
11419567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22062.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-28-1 | C8H8N2O3 | 180,163 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-28-1
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.163
MDL-nummer MFCD00017015
InChI-nyckel KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-nitrophenyl acetamide, 3'-nitroacetanilide, m-nitroacetanilide, 3-nitroacetanilide, acetamide, n-3-nitrophenyl, n-acetyl-m-nitroaniline, 3-nitro-n-acetylaniline, acetanilide, 3'-nitro, unii-qgh8s22nbp, qgh8s22nbp
PubChem CID 31206
IUPAC-namn N-(3-nitrofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Nitroacetanilide
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2211961
Merck Index 14,6581
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.