Läs mer
4-(Phenoxymethyl)phenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11439800
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439800 250 mg 250mg
11449800 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439800 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51008.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344349-71-9
Molekylformel C15H14O3
Molekylvikt (g/mol) 242.274
MDL-nummer MFCD08061113
InChI-nyckel QBURWARFRCEQQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenylacetic acid, 4-phenoxymethyl phenyl acetic acid, 2-4-phenoxymethyl phenyl acetic acid, 4-phenoxymethyl-phenyl-acetic acid, acmc-20apmv, 4-phenoxymethylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-phenoxymethyl
PubChem CID 12832053
IUPAC-namn 2-[4-(phenoxymethyl)phenyl]acetic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)phenylacetic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 242.28
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • [4-(Phenoxymethyl)phenyl]acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [4-(Phenoxymethyl)phenyl]acetic acid