Läs mer
4-(fenoximetyl)fenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557294
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10557294 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10183904 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63712DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 397843-61-7
Molekylformel C13H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 228.05
MDL-nummer MFCD09966155
InChI-nyckel IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
IUPAC-namn [4-(fenoximetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.05
Procent renhet 97%