Läs mer
4-fenoxifenetylamin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10617274 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617274 250 mg Glasflaska 250mg
10208383 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617274 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393492500
Kemiska identifierare
CAS 118468-18-1
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00079777
InChI-nyckel JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 145535
IUPAC-namn 2-(4-fenoxifenyl)etanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyphenethylamine
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 125°C (1.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OC6H4CH2CH2NH2
Brytningsindex 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589nm)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 13, IV, 1789
Synonym 4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
Formel vikt 213.28
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Phenoxyphenethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.