Läs mer
4-fenoxifenol, TRC
Produktkod. 30421031
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30421031 25 g
1 options
Produktkod. 30421031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP30138025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyphenol
CAS 831-82-3
Molekylformel C12 H10 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H
LEDER Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-fenoxifol
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Formel vikt 186.0681