missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-fenoxifenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenoxyphenol |
| CAS | 831-82-3 |
| Molekylformel | C12 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl ether, Hydroquinone monophenyl ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl ether, p-Phenoxyphenol, 4-Hydroxydiphenyl Ether, Hydroquinone Monophenyl Ether, NSC 25027, p-Hydroxydiphenyl Ether, p-Phenoxyphenol, Phenol','p-phenoxy- (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,13H |
| LEDER | Oc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-fenoxifol |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?