Läs mer
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31007542
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
31007542 100 g 100g
30997629 500 g 500g
30991699 1 g 1g
31004462 10 g 10g
31004119 25 g 25g
30998081 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31007542 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD13796100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material (4-Phenoxyphenyl)boronic acid
CAS 51067-38-0
Molekylformel C12H11BO3
MDL-nummer MFCD00093312
Kvantitet 100 g
LEDER OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 214.02
Procent renhet 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.