Läs mer
4-fenoxyfenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11392567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392567 1 g 1g
11302577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11686.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 59377-19-4 | C13H9NO2 | 211,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59377-19-4
Molekylformel C13H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 211.22
MDL-nummer MFCD00013876
InChI-nyckel PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
PubChem CID 2734896
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-fenoxibensen
LEDER O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Densitet 1.169
Kokpunkt 169 °C till 170 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 393196
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 211.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.