Läs mer
(4-fenoxifenyl)metylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776694
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776694 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10230035 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53763DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 169944-04-1
Molekylformel C13H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 235.711
InChI-nyckel VHCSCKHIGGFTHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 4-phenoxybenzylamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-phenoxy-, hydrochloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 4-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-4-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22293026
IUPAC-namn (4-fenoxifenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Phenoxyphenyl)methylamine hydrochloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.71
Procent renhet 97%