Läs mer
4-fenoxifenylboronsyra, 95+%
Produktkod. 10714014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714014 25 g Glasflaska 25g
10613763 1 g Glasflaska 1g
10668794 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359640250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 51067-38-0 | C12H11BO3 | 214,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51067-38-0
Molekylformel C12H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 214.03
MDL-nummer MFCD00093312
InChI-nyckel KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
PubChem CID 2734377
IUPAC-namn (4-fenoxifenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Phenoxyphenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141 °C till 145 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 214.02
Procent renhet 95+%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Phenoxyphenylboronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.