Läs mer
4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30409309
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409309 25 mg
30415890 10 mg
30427128 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409309 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33693525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6109-35-9
Molekylformel C15 H15 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 245.75
IUPAC-namn 4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
LEDER Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Formel vikt 245.0971