Läs mer
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride |
| CAS | 43064-12-6 |
| Molekylformel | C11H14ClN |
| MDL-nummer | MFCD00012752 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | [H]Cl.C1(C2=CC=CC=C2)=CCNCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.69 |
| Procent renhet | 98% |