Läs mer
4-Fenyl-1,2,3-tiadiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10611483 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10160192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10420954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10611483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 78875-63-5
Molekylformel C9H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 206.219
MDL-nummer MFCD00052216
InChI-nyckel DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
IUPAC-namn 4-fenyltiadiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.22
Procent renhet 97%