missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione |
| CAS | 4233-33-4 |
| Molekylformel | C8 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Δ1-1,2,4-Triazoline-3,5-dione','4-phenyl- (7CI), 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-1,2,4-triazolinedione, 4-Phenyl-3,5-dioxotriazole, 4-Phenyl-3H-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-4,5-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-4H-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyl-4H-[1,2,4]triazole-3,5-dione, 4-Phenyl-Δ1-1,2,4-triazoline-3,5-dione, 4-Phenyldehydrourazole, 4-Phenyltriazoline-3,5-dione, Azodicarboxylic acid N-phenylimide, N-Phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione, N-Phenyl-1,3,4-triazoline-2,5-dione, N-Phenyl-1,3,5-triazoline-2,4-dione, N-Phenylazodicarboximide, N-Phenylazodicarboxylic imide, N-Phenyltriazoline-3,5-dione, N-Phenyltriazolinedione, NSC 150362, PTAD |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | O=C1N=NC(=O)N1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-phenyl-1,2,4-triazole-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.14 |
| Formel vikt | 175.0382 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?